Läs mer
3-Aminobenzonitrile, 99%
Produktkod. 10381604 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10381604 5 g Glasflaska 5g
10694662 25 g Glasflaska 25g
10391604 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10381604 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2237-30-1
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00007756
InChI-nyckel NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
PubChem CID 16702
IUPAC-namn 3-aminobensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzonitrile
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 50.0°C to 54.0°C
Färg Brun
Kokpunkt 288.0°C to 290.0°C
Flampunkt 112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4CN
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, 391
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ehtanol,ethyl ether,acetone
Formel vikt 118.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminobenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.