Läs mer
3-Aminobenzophenone, 97+%
Produktkod. 11332806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332806 25 g 25g
11322806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08960.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2835-78-1 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-78-1
Molekylformel C13H11NO
Molekylvikt (g/mol) 197.237
MDL-nummer MFCD00017103
InChI-nyckel FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzophenone, 3-benzoylaniline, methanone, 3-aminophenyl phenyl, 3-aminophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-amino, m-aminobenzophenone, 3-aminophenyl phenylmethanone, 3-aminophenyl phenyl ketone, 3-amino-benzophenon, 3-amino-benzophenone
PubChem CID 17817
IUPAC-namn (3-aminophenyl)-phenylmethanone
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzophenone
Smältpunkt 84°C to 88°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2209413
Formel vikt 197.24
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.