Läs mer
3-Aminobenzophenone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10268703 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10268703 1 g Glass bottle 1g
10066153 5 g Glass bottle 5g
10197083 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10268703 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392860010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2835-78-1
Molekylformel C13H11NO
Molekylvikt (g/mol) 197.24
MDL-nummer MFCD00017103
InChI-nyckel FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzophenone, 3-benzoylaniline, methanone, 3-aminophenyl phenyl, 3-aminophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-amino, m-aminobenzophenone, 3-aminophenyl phenylmethanone, 3-aminophenyl phenyl ketone, 3-amino-benzophenon, 3-amino-benzophenone
PubChem CID 17817
IUPAC-namn (3-aminophenyl)-phenylmethanone
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzophenone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84.0°C to 87.0°C
Färg Yellow to Green
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5C(O)C6H4NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminobenzophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.