Läs mer
3-aminobenzotrifluorid, 98 %
Produktkod. 10725361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10725361 5 mL Glasflaska 5ml
10667242 100 mL Glasflaska 100ml
10090540 500 mL Glasflaska 500ml
10035923 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10725361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103190050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-16-8 | C7H6F3N | 161,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-16-8
Molekylformel C7H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 161.13
MDL-nummer MFCD00007797
InChI-nyckel VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7375
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzotrifluoride
Namnnotering 98%
CAS Min % 98
Smältpunkt 5,0 °C till 6,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.3030g/mL, 1.303
Kokpunkt 187,0 °C till 193,0 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4CF3
Brytningsindex 1,4790 till 1,4810
Kvantitet 5 mL
Beilstein 12, 870
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5 g/L i vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter och dietyleter
Formel vikt 161.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminobenzotrifluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.