Läs mer
3-Aminobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30325716
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30325716 5 g
1 options
Produktkod. 30325716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5917205G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Molekylformel C7 H6 F3 N
Kvantitet 5 g
Synonym 3-(Trifluoromethyl)aniline, Niflumic Acid Imp. C (EP), Flutamide Imp. D (EP), Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 3-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), m-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Amino-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)phenylamine, 3-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Aminobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)aniline, m-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, m-Aminobenzal fluoride, m-Aminobenzotrifluoride, m-Trifluoromethylaniline, NSC 4540, α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
LEDER Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-(trifluorometyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 161.12
Formel vikt 161.0452