Läs mer
3-aminobensylalkohol, 98+%
Produktkod. 11392067
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392067 5 g 5g
11302077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07847.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123,16 g/mol
3-Aminobensylalkohol, används som reagens vid syntesen av kinonanaloger som dynamin GTPas-hämmare. Används även som reagens vid syntesen av pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triaziner som nya igelkottshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Aminobensylalkohol, används som reagens vid syntes av kinonanaloger som dynamin GTPas-hämmare. Används även som reagens vid syntesen av pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triaziner som nya igelkottshämmare.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1877-77-6
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.16
MDL-nummer MFCD00007817
InChI-nyckel OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzyl alcohol, 3-aminophenyl methanol, m-aminobenzyl alcohol, 3-aminobenzylalcohol, 3-hydroxymethyl aniline, benzenemethanol, 3-amino, benzyl alcohol, m-amino, 3-aminobenzenemethanol, unii-kn96abq0sp, m-aminophenylcarbinol
PubChem CID 80293
IUPAC-namn (3-aminofenyl)metanol
LEDER NC1=CC=CC(CO)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzyl alcohol
Smältpunkt 91 °C till 95 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2205844
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 123.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.