Läs mer
3-aminobensylamin, 97 %
Produktkod. 10589603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10589603 25 g Glasflaska 25g
10176413 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10589603 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391440250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 4403-70-7 | C7H10N2 | 122,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4403-70-7
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00078355
InChI-nyckel ZDBWYUOUYNQZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzylamine, 3-aminomethyl aniline, m-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 3-amino, 3-aminomethyl-aniline, pubchem5802, alpha-amino-m-toluidine, 3-aminomethyl phenylamine, 3-aminophenyl methylamine
PubChem CID 4628831
IUPAC-namn 3-(aminometyl)anilin
LEDER NCC1=CC(N)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobenzylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36 °C till 39 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2CH2C6H4NH2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminobenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.