Läs mer
3-Aminobiphenyl hydrochloride, Thermo Scientific™
Produktkod. 15407917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407917 1 g 1g
15417917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51027.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2113-55-5
Molekylformel C12H12ClN
Molekylvikt (g/mol) 205.685
MDL-nummer MFCD00068358
InChI-nyckel FFNBBUJVAUTTPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-biphenyl-3-amine hydrochloride, 3-aminobiphenyl hydrochloride, 3-phenylaniline hydrochloride, 1,1'-biphenyl-3-amine, hydrochloride, biphenyl-3-amine hcl, 3-aminobiphenyl, hcl, m-xenylamine hydrochloride, 3-biphenylamine hydrochloride, biphenyl-3-amine hydrochloride, biphenyl-3-ylamine hydrochloride
PubChem CID 12219023
IUPAC-namn 3-phenylaniline;hydrochloride
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminobiphenyl hydrochloride
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.69