Läs mer
3-Aminobutan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 2867-59-6 |
| Molekylformel | C4H11NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | CC(N)CCO |
| IUPAC-namn | 3-Aminobutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vikt | 89.08 |