Läs mer
3-(aminokarbonyl)-1H-indol-5-aminiumklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632653
Change view
Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
Produktkod.
10632653 Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
1 options
Produktkod. 10632653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01297DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-Amine hydrochloride 0.5 hydrate
CAS 306936-36-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H10ClN3O
Kvantitet 1 g
Synonym 5-amino-1h-indole-3-carboxamide hydrochloride, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-aminium chloride, 5-aminoindole-3-carboxamide, chloride, 5-amino-1h-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech, 5-amino-1h-indole-3-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride 0.5 hydrate, 3-aminocarbonyl-1h-indol-5-amine hydrochloride hemihydrate
InChI-nyckel GCGFMKAKROLCMQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1N)C(=CN2)C(=O)N.Cl
IUPAC-namn 5-amino-lH-indol-3-karboxamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 211.649
PubChem CID 24229789
Formel vikt 220.66
Procent renhet 97%