missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[(Aminocarbonyl)amino]-5-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-5-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide |
| CAS | 494772-86-0 |
| Molekylformel | C17H20N4O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O3S/c18-16(22)15-13(20-17(19)23)9-14(25-15)12-3-1-11(2-4-12)10-21-5-7-24-8-6-21/h1-4,9H,5-8,10H2,(H2,18,22)(H3,19,20,23) |
| LEDER | O=C(N)C(S1)=C(NC(N)=O)C=C1C2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | 3-(carbamoylamino)-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.43 |
| Formel vikt | 360.1256 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?