Läs mer
3-Aminocatechol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminocatechol |
| CAS | 20734-66-1 |
| Molekylformel | C6H7NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Aminopyrocatechol, 2,3-Dihydroxyaniline, 3-Amino-1,2-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H,7H2 |
| LEDER | OC(C(O)=CC=C1)=C1N |
| IUPAC-namn | 3-aminobenzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.13 |
| Formel vikt | 125.05 |