Läs mer
3α-Aminocholestane, MedChemExpress
Produktkod. 16483686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483686 25 mg -
16447716 100 mg 100mg
16440368 5 mg 5mg
16407908 10 mg -
16473847 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19776
MedChemExpress 3α-Aminocholestane is a selective SH2 domain-containing inositol-5′-phosphatase 1 (SHIP1) inhibitor with an IC50 of ∼2.5 μM.
3α-Aminocholestane is a selective SH2 domain-containing inositol-5′-phosphatase 1 (SHIP1) inhibitor with an IC50 of ∼2.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3α-Aminocholestane
Fysisk form Solid
CAS 2206-20-4
Färg Off-White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H49N
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (128.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@H](N)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Molekylvikt (g/mol) 387.68
Formel vikt 387.68
Procent renhet 98.0%