Läs mer
3-aminokumarin, 97 %
Produktkod. 11368905
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368905 100 mg 100mg
11358905 500 mg 500mg
11499830 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14031.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1635-31-0 | C9H7NO2 | 161,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1635-31-0
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00016965
InChI-nyckel QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
PubChem CID 74217
IUPAC-namn 3-aminokromen-2-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Aminocoumarin
Smältpunkt 135°C to 137°C
Kvantitet 100 mg
Beilstein 128033
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.