Läs mer
3-aminokumarin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 13525040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13525040 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 13525040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449510010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminocoumarin
CAS 1635-31-0
Smältpunkt 135,0 °C till 139,0 °C
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H7NO2
Kvantitet 1 g
Synonym 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
InChI-nyckel QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
IUPAC-namn 3-aminokromen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 161.16
PubChem CID 74217
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminocoumarin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.