Läs mer
3-Aminocrotononitril, 96 %, blandning av cis och trans
Produktkod. 10626932 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10626932 500 g Plastflaska 500g
10606742 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626932 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152455000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 1118-61-2 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-61-2
Molekylformel C4H6N2
Molekylvikt (g/mol) 82.11
MDL-nummer MFCD00008071,MFCD00008071
InChI-nyckel DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
PubChem CID 5325263
IUPAC-namn (Z)-3-aminobut-2-enenitril
LEDER C\C(N)=C/C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminocrotononitrile
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C(NH2)=CHCN
Kvantitet 500 g
Beilstein 03, 660
Formel vikt 82.1
Procent renhet 96%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.