Läs mer
3-Aminokrotononitril, (E)+(Z), 96 %
Produktkod. 11327395
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327395 100 g 100g
11337395 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05316.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1118-61-2 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
3-Aminokrotononitril reagerar med ferrocenyl-1,2-enoner för att bilda ferrocenylpyridiner. Den genomgår en diazotiseringskopplingsreaktion med p-substituerade aniliner för att ge 2-arylhydrazon-3-ketimino-butyronitriler. 3-Aminokrotononitril, (E)+(Z), används i reaktion med aryldiazoniumsalter och gav istället för den förväntade triazen 2-arylhydrazono-butyronitril vid elektrofilisk angrepp av butyronitrike vid elektrofila-butyroni-3-kol hydrolys av den resulterande iminen. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. 3-aminokrotononitril användes som bisnukleofilt reagens som vid cyklokondensation med hexafluoraceton(etoxikarbonylimin) bildar bis(trifluormetyl)pyrimidinoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Aminokrotononitril reagerar med ferrocenyl-1,2-enoner för att bilda ferrocenylpyridiner. Den genomgår en diazotiseringskopplingsreaktion med p-substituerade aniliner för att ge 2-arylhydrazon-3-ketimino-butyronitriler. 3-Aminokrotononitril, (E)+(Z), används i reaktion med aryldiazoniumsalter och gav istället för den förväntade triazen 2-arylhydrazono-3-kol och elektrofilhydrazono-3-kolangrepp vid ɑ-butyronitrike. hydrolys av den resulterande iminen. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. 3-aminokrotononitril användes som bisnukleofilt reagens som vid cyklokondensation med hexafluoraceton(etoxikarbonylimin) bildar bis(trifluormetyl)pyrimidinoner.
Löslighet Mycket löslig i
vatten, löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-61-2
Molekylformel C4H6N2
Molekylvikt (g/mol) 82.11
MDL-nummer MFCD00008071,MFCD00008071
InChI-nyckel DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-aminocrotononitrile, 2z-3-aminobut-2-enenitrile, 3-amino-2-butenenitrile, z-3-aminobut-2-enenitrile, beta-aminocrotononitrile, 3-amino-2-butenonitrile, 2-amino-1-propenecarbonitrile, 3-amino-crotononitrile, beta-amino-crotononitrile, 2z-3-amino-2-butenenitrile
PubChem CID 5325263
IUPAC-namn (Z)-3-aminobut-2-enenitril
LEDER C\C(N)=C/C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminocrotononitrile
Namnnotering (E)+(Z)
Smältpunkt ∼70°C to 75°C
Kokpunkt 120°C (4 mmHg)
Flampunkt 154°C (309°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1719815
Löslighetsinformation Very soluble in water,soluble in ethanol.
Formel vikt 82.11
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.