missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Aminocyclohexanol(cis/trans mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminocyclohexanol(cis/trans mixture) |
| CAS | 6850-39-1 |
| Molekylformel | C6H13NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cyclohexanol, 3-amino-, 3-Aminocyclohexanol, (3-Hydroxycyclohexyl)amine, 1-Amino-3-hydroxycyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-6,8H,1-4,7H2 |
| LEDER | NC1CCCC(O)C1 |
| IUPAC-namn | 3-aminocyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vikt | 115.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?