Läs mer
3-Aminohydantoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminohydantoic Acid |
| CAS | 138-07-8 |
| Molekylformel | C3H7N3O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-Amino-N-(aminocarbonyl)glycine, 1-(Carboxymethyl)hydrazinecarboxamide, N-Amino-N-carbamoylglycine, [1-(Aminocarbonyl)hydrazino]acetic Acid, 2-[1-(Aminocarbonyl)hydrazinyl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O3/c4-3(9)6(5)1-2(7)8/h1,5H2,(H2,4,9)(H,7,8) |
| LEDER | NN(CC(=O)O)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-[amino(carbamoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.11 |
| Formel vikt | 133.0487 |