Läs mer
3-aminoimidazo[1,2-a]pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424948
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424948 1 g 1g
15434948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58726.03
 Begränsad artikel
CAS: 28036-33-1 | Molecular Formula: C7H7N3 | Molecular Weight: 133.154 g/mol
Det är en mellanprodukt i produktionen av mutagena pyrolysat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en mellanprodukt i
produktionen av mutagena pyrolysat.
Löslighet
Lite löslig i vatten. (4,9 g/L) (°25 C)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28036-33-1
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.154
MDL-nummer MFCD06660421
InChI-nyckel RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-3-amine, 3-aminoimidazo 1,2-a pyridine, 3-amino-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-20an9p, imidazopyridinamine, imidazo 1,2-a pyridin-3-ylamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-ylamine
PubChem CID 432221
IUPAC-namn imidazo[l,2-a]pyridin-3-amin
LEDER C1=CC2=NC=C(N2C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Smältpunkt 114 °C till 126 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. (4,9g/L) (25 °C)
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.