Läs mer
3-aminoisonikotinsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10223572
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10223572 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10061884 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10223572 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00054DA
Kemiska identifierare
CAS 7579-20-6
Molekylformel C6H5N2O2
Molekylvikt (g/mol) 137.12
MDL-nummer MFCD00137840
InChI-nyckel FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
IUPAC-namn 3-aminopyridin-4-karboxylsyra
LEDER NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminoisonicotinic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 95%