Läs mer
3-aminoisonikotinsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15525266 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15525266 5 g 5g
15515266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15525266 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457690050
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 7579-20-6
Molekylformel C6H5N2O2
Molekylvikt (g/mol) 137.12
MDL-nummer MFCD00137840
InChI-nyckel FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
IUPAC-namn 3-aminopyridin-4-karboxylsyra
LEDER NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Aminoisonicotinic acid
Smältpunkt 275.0°C to 276.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Aminoisonicotinic acid, 98%
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.