Läs mer
3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10527183
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10527183 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10097722 1 g Amber Glass Bottle 1g
10153234 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10527183 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04524CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 258518-65-9
Molekylformel C4H3N3O
Molekylvikt (g/mol) 109.09
MDL-nummer MFCD00221024
InChI-nyckel LNFYBZNMQYBIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisoxazole-4-carbonitrile, 4-isoxazolecarbonitrile,3-amino
PubChem CID 2797779
IUPAC-namn 3-amino-1,2-oxazole-4-carbonitrile
LEDER NC1=NOC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 109.09
Procent renhet 97%