Läs mer
3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3075496
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10527183
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW04524CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 258518-65-9
Molekylformel C4H3N3O
Molekylvikt (g/mol) 109.09
MDL-nummer MFCD00221024
InChI-nyckel LNFYBZNMQYBIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisoxazole-4-carbonitrile, 4-isoxazolecarbonitrile,3-amino
PubChem CID 2797779
IUPAC-namn 3-amino-1,2-oxazole-4-carbonitrile
LEDER NC1=NOC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 109.09
Procent renhet 97%