Läs mer
3-aminoisoxazol-4-karbonitrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile |
| CAS | 258518-65-9 |
| Molekylformel | C4 H3 N3 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3O/c5-1-3-2-8-7-4(3)6/h2H,(H2,6,7) |
| LEDER | N=C1NOC=C1C#N |
| IUPAC-namn | 3-imino-1,2-oxazole-4-karbonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.086 |
| Formel vikt | 109.028 |