missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Aminomethyl-1,4,6,7-tetrahydro-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylicacidtert-butylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminomethyl-1,4,6,7-tetrahydro-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylicacidtert-butylester |
| CAS | 1251000-58-4 |
| Molekylformel | C12H20N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-5-4-9-8(7-16)10(6-13)15-14-9/h4-7,13H2,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2[nH]nc(CN)c2C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 3-(aminomethyl)-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vikt | 252.1586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?