Läs mer
3-aminometyl-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489607
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489607 5 g 5g
15479607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52832.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162167-97-7 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
3-aminometyl-1-Boc-piperidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Aminometyl-1-Boc-piperidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162167-97-7
Molekylformel C11H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.309
MDL-nummer MFCD01317792
InChI-nyckel WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylpiperidine, 1-boc-3-aminomethyl piperidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-3-aminomethyl-piperidine, 3-aminomethyl-1-boc-piperidine, 3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-aminomethylpiperidine, 1-n-boc-3-aminomethyl-piperidine
PubChem CID 2756483
IUPAC-namn tert-butyl-3-(aminometyl)piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.