Läs mer
3-(Aminomethyl)-1-methylindole, 95%, Acros Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Aminomethyl)-1-methylindole |
| CAS | 19293-60-8 |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Molekylformel | C10H12N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, 1-methylindol-3-yl methanamine, 1-methyl-3-indolemethylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, c-1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-1-methylindol-3-yl methanamine, n-methyl-3-aminomethyl-indol, 1-methyl-1h-indole-3-methanamine |
| InChI-nyckel | NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CN |
| IUPAC-namn | (1-methylindol-3-yl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.22 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-(Aminomethyl)-1-methylindole, 95%
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .