Läs mer
3-(Aminometyl)bensenboronsyra hydroklorid, 96 %
Produktkod. 15490546
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490546 250 mg 250mg
15480546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53284.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
CAS: 352525-94-1 | C7H11BClNO2 | 187,43 g/mol
3-(aminometyl)bensenboronsyrahydroklorid används som mellanprodukter. Hydroxibensenboronsyror är involverade i suzuki miyaura-reaktioner. Det är en arylboronsyra. 3-Fluoro-4-hydroxibensenboronsyra, kan vara en effektiv katalysator för amidering och förestring av karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(aminometyl)bensenboronsyrahydroklorid används som mellanprodukter. Hydroxibensenboronsyror är involverade i suzuki miyaura-reaktioner. Det är en arylboronsyra. 3-Fluoro-4-hydroxibensenboronsyra, kan vara en effektiv katalysator för amidering och förestring av karboxylsyror.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Kyla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352525-94-1
Molekylformel C7H11BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 187.43
MDL-nummer MFCD02093050
InChI-nyckel NPTBTFRGCBFYPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid hcl, 3-aminomethylphenyl boronic acid hcl, boronic acid, 3-aminomethyl phenyl-, hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid, hcl
PubChem CID 16427085
IUPAC-namn [3-(aminometyl)fenyl]borsyra;hydroklorid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)CN)(O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smältpunkt 248 °C till 250 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 187.43
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.