Läs mer
3-(aminometyl)bensoesyrahydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431819
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431819 1 g 1g
15441819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64546.03
 Begränsad artikel
I lager
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Derivat av bensylamin och bensamidin visade sig vara kompetitiva hämmare av de proteolytiska enzymerna trypsin, plasmin och trombin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Derivat av bensylamin och bensamidin visade sig vara kompetitiva hämmare av de proteolytiska enzymerna trypsin, plasmin och trombin.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 876-03-9
Molekylformel C8H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 187.623
MDL-nummer MFCD03791117
InChI-nyckel SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid hcl, 3-aminomethyl-benzoic acid hydrochloride, acmc-209tzp, 3-aminomethyl benzoic acid hcl, 3-carboxybenzylamine hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid hcl salt, 3-aminomethyl benzoic acid, chloride, 3-aminomethyl benzoicacid hydrochloride
PubChem CID 16218772
IUPAC-namn 3-(aminometyl)bensoesyra;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CN)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Smältpunkt 242 °C till 244 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3697656
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 187.62
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.