Läs mer
3-aminometyl-bensoesyra-metylesterhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10300593
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10300593 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10433113 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10462644 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10300593 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07352CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17841-68-8
Molekylformel C9H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.65
InChI-nyckel UOWRPTFJISFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminomethyl benzoate hydrochloride, 3-aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminomethyl-benzoic acid methyl ester hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hcl, methyl 3-amino methyl benzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethylbenzoate hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate hcl, benzoic acid, 3-aminomethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 3-aminomethyl benzoate, chloride, pubchem11178
PubChem CID 2794825
IUPAC-namn metyl-3-(aminometyl)bensoat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC=C1)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.65
Procent renhet 95%