Läs mer
3-(Aminomethyl)pyridine, 98+%
Produktkod. 11460028
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460028 100 g 100g
11450028 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23634.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3731-52-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Den finner sin tillämpning som en rubefacient.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Den finner sin tillämpning som
en rubefacient.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Löslig i kloroform, etylacetat och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft, koldioxid och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3731-52-0
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00006412
InChI-nyckel HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamine
PubChem CID 31018
IUPAC-namn pyridin-3-ylmetanamin
LEDER C1=CC(=CN=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Aminomethyl)pyridine
Smältpunkt -21°C
Densitet 1.062
pH 11 to 12
Kokpunkt 226°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 108056
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water. Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formel vikt 108.14
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.