Läs mer
3-AminomethylAlizarin-N,N-Diacetic Acid, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Produktkod. 10558220 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10558220 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10558220 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/2930/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 3952-78-1
Smältpunkt 190°C
Färg Orange to Yellow
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C19H15NO8
MDL-nummer 149067
Kvantitet 1 g
Formel vikt 421.35g/mol
Fysisk form Powder