Läs mer
3-Aminomethylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminomethylbenzoic Acid |
| CAS | 2393-20-6 |
| Molekylformel | C8 H9 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(Aminomethyl)benzoic Acid, α-Amino-m-toluic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | NCc1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(aminomethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.163 |
| Formel vikt | 151.063 |