Läs mer
3-Aminometyltetrahydrofuran, 97 %
Produktkod. 10451050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10451050 1 g Glasflaska 1g
10705462 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433000010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 165253-31-6 | C5H11NEJ | 101,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165253-31-6
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD08234925
InChI-nyckel CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran-3-yl methanamine, tetrahydro-3-furanmethanamine, tetrahydrofuran-3-ylmethylamine, 3-furanmethanamine, tetrahydro, 1-tetrahydrofuran-3-ylmethanamine, c-tetrahydro-furan-3-yl-methylamine, 3-aminomethyl oxolane, 3-aminomethyl tetrahydrofuran, tetrahydrofur-3-yl methylamine, c-tetrahydrofuran-3-yl methylamine
PubChem CID 10898660
IUPAC-namn oxolan-3-ylmetanamin
LEDER C1COCC1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminomethyltetrahydrofuran
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Kokpunkt 65.0°C (15.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
UN-nummer 2924
Formel vikt 101.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminomethyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.