Läs mer
3-Aminonaphthalen-2-ol, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31005565
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
100mg
10g
1g
250mg
25g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31005565 100 mg 100mg
31000507 5 g 5g
30997168 250 mg 250mg
30995528 1 g 1g
31002592 100 g 100g
30992814 10 g 10g
30993305 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31005565 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12850100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminonaphthalen-2-ol
CAS 5417-63-0
Molekylformel C10H9NO
MDL-nummer MFCD00004113
Kvantitet 100 mg
LEDER NC1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1O
Molekylvikt (g/mol) 159.19
Procent renhet 97%