Läs mer
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid, 95%
Produktkod. 15433798
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433798 250 mg 250mg
15443798 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57291.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138650-24-5 | C4H7NO3 | 117.104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138650-24-5
Molekylformel C4H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 117.104
MDL-nummer MFCD11035888
InChI-nyckel LXRNYRAHXDUNKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-oxetane-3-carboxylic acid, acmc-20a7wi, 3-amino-3-oxetanecarboxylic acid, 3-aminooxetane-3-carboxylic acid
PubChem CID 15024256
IUPAC-namn 3-aminooxetan-3-karboxylsyra
LEDER C1C(CO1)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
Smältpunkt 205°C to 210°C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 117.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.