Läs mer
3-Aminooxetan, 95 %
Produktkod. 15483768
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483768 250 mg 250mg
15493768 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57248.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73,095 g/mol
Det används inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används inom medicin.
Löslighet Lite
löslig i
vatten
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval ventilerad plats. Undvik starkt oxiderande material och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21635-88-1
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.095
MDL-nummer MFCD08544363
InChI-nyckel OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
PubChem CID 9833923
IUPAC-namn oxetan-3-amin
LEDER C1C(CO1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminooxetane
Färg Färglös till gul
Densitet 1.05 g/mL
Kokpunkt 99°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1993
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 73.09
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.