Läs mer
3-Aminooxetan, 95 %
Produktkod. 15214874 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15214874 250 mg 250mg
15224874 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15214874 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451212500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-07-2026
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21635-88-1
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.09
InChI-nyckel OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
PubChem CID 9833923
IUPAC-namn oxetan-3-amin
LEDER C1C(CO1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminooxetane
Kokpunkt 99°C
Flampunkt 24°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 73.09
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminooxetane, 95%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.