missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Aminopentane-2,2,3,4,4-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopentane-2,2,3,4,4-D5 |
| CAS | 1219802-43-3 |
| Molekylformel | C5 D11 H2 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2,2,3,4,4-Pentadeuteriopentan-3-amine, 3-Pentanamine-2,2,3,4,4-d5, 1-(Ethyl-1,1-d2)propylamine-1,2,2-d3, 3-Aminopentane-2,2,3,4,4-d5, 3-Aminopentane-2,2,3,4,4-D5, 3-Pentylamine-2,2,3,4,4-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H13N/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4,6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentan-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.2312 |
| Formel vikt | 98.1738 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?