Läs mer
3-aminopentan, 98 %
Produktkod. 15488799
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488799 5 g 5g
11391557 25 g 25g
11301567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02250.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-24-0
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.17
MDL-nummer MFCD00008096
InChI-nyckel PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
IUPAC-namn pentan-3-amin
LEDER CCC(N)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopentane
Densitet 0.748
Kokpunkt 89 °C till 91 °C
Flampunkt 2 °C (35 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.4055
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1106
Beilstein 635658
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 87.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.