Läs mer
3-Aminophenol, 98+%
Produktkod. p-7081778
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11403944
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11943.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
En kemikalie som används vid framställning av inhibitorer av kolsyraanhydrasisoformer från däggdjur. Det används också vid framställning av kinolinbundna fluorescerande kolprickar för reglerad upptäckt av cancer. Det används i produktionen av TB-läkemedel, salicylsyra, aminostabilisator och utvecklare. 3-Aminofenol har använts som stabilisator av klorhaltiga termoplaster, även om dess huvudsakliga användning är som en mellanprodukt vid framställning av 4-amino-2-hydroxibensoesyra, denna isomer används också som hårfärgningsmedel och som en kopplingsmolekyl i hårfärgningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En kemikalie som används vid framställning av inhibitorer av kolsyraanhydrasisoformer från däggdjur. Det används också vid framställning av kinolinbundna fluorescerande kolprickar för reglerad upptäckt av cancer. Det används i produktionen av TB-läkemedel, salicylsyra, aminostabilisator och utvecklare. 3-Aminofenol har använts som stabilisator av klorhaltiga termoplaster, även om dess huvudsakliga användning är som en mellanprodukt vid framställning av 4-amino-2-hydroxibensoesyra, denna isomer används också som hårfärgningsmedel och som en kopplingsmolekyl i hårfärgningsmedel.
Löslighet Lösligt i vatten (35 mg
/ml vid 20 C), eter, °alkohol, amylalkohol och bensen (något).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-27-5
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00007786
InChI-nyckel CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
IUPAC-namn 3-aminofenol
LEDER NC1=CC=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophenol
Smältpunkt 122°C to 126°C
Densitet 0.99
pH 6.8
Kokpunkt 164°C (11 mmHg)
Flampunkt 178°C (352°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2512
Beilstein 636059
Merck Index 14,460
Löslighetsinformation Soluble in water (35mg/ml at 20°C),ether,alcohol,amyl alcohol,and benzene (slightly).
Formel vikt 109.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.