Läs mer
3-aminofenol, Mikromol™
Produktkod. 14801371
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
14801371 100 mg
1 options
Produktkod. 14801371 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0042.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-aminofenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Aminophenol
CAS 591-27-5
Analyt- eller komponentnamn 3-Aminophenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Mesalazine Imp. B (EP), m-Aminophenol, 3-Aminophenol, Mesalazine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
LEDER Nc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-aminofenol
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 109,0528 g/mol