Läs mer
3-Aminophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886230
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886230 5 g 5g
15858270 250 g 250g
15868270 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15886230 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8004200005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-27-5
Kvalitet Research
Molekylformel 3-(NH2)C6H4OH
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Specifikationer
Smältpunkt 122°C
Densitet 0.99 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 164°C/15 hPa
MDL-nummer MFCD00007786
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline, 3-Aminophenol