Läs mer
3-Aminofenylacetylen, 98 %
Produktkod. 11374566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374566 5 g 5g
11384566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20124.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117,15 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och tungmetallpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54060-30-9
Molekylformel C8H7N
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00014779
InChI-nyckel NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
IUPAC-namn 3-etynylanilin
LEDER NC1=CC=CC(=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophenylacetylene
Smältpunkt 22°C
Densitet 1.04
Kokpunkt 70°C (1 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.617
Kvantitet 5 g
Beilstein 2935417
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.