Läs mer
3-Aminofenylacetylen, 98 %
Produktkod. 10027831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10027831 25 g Glasflaska 25g
10017831 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10027831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364720250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54060-30-9
Molekylformel C8H7N
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00014779
InChI-nyckel NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
IUPAC-namn 3-etynylanilin
LEDER NC1=CC=CC(=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophenylacetylene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 92 °C till 93 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt 59 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(C6H4)CCH
Brytningsindex 1,6140 till 1,616
Kvantitet 25 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminophenylacetylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.