Läs mer
3-Aminofenylboronsyra monohydrat, 98 %
Produktkod. 10726062 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10726062 1 g Glasflaska 1g
10579643 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10726062 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352760010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206658-89-1
Molekylformel C6H10BNO3
Molekylvikt (g/mol) 154.96
MDL-nummer MFCD00149554
InChI-nyckel XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
PubChem CID 14389423
IUPAC-namn (3-aminofenyl)borsyra;hydrat
LEDER O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 94 °C till 97 °C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2C6H4B(OH)2·H2O
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 154.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.