Läs mer
3-aminoftalhydrazid, 98 %, ren
Produktkod. 10480364 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10480364 1 g Glasflaska 1g
10478120 5 g Glasflaska 5g
10511981 25 g Glasflaska 25g
11995651 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10480364 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153850010
Request Bulk or Custom Format
3-Aminoftalhydrazid, 98 %, ren, mängd: 25g, förpackning: Glasflaska, blå-lila till grön, Kvalitet: Ren, Smältpunkt: 319,0 grader. C till 320,0 grader. C, molekylvikt: 177,16, procent renhet: 98 %, Analysprocentintervall: 98 %, Beilstein: 25, IV, 4192, CAS: 521-31-3, CAS Max %: 100,0 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 521-31-3
Molekylformel C8H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 177.16
MDL-nummer MFCD00006890
InChI-nyckel HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC-namn 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophthalhydrazide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 319.0°C to 320.0°C
Färg Blå-lila till grönt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 25,IV,4192
Merck Index 15,566
Löslighetsinformation (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Formel vikt 177.16
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.