Läs mer
3-Aminoftalhydrazid, 98 %
Codice prodotto. 11412028
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11412028 5 g 5g
11422028 25 g 25g
11432028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11412028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14597.06
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Alfa Aesar 3-aminoftalhydrazid, 98 %, mängd: 25 g, smältpunkt: 325 grader. C till 330 grader. C, molekylvikt: 177,163, procent renhet: 98 %, Beilstein: 383929, CAS: 521-31-3, EINECS-nummer: 208-309-4, Formelvikt: 177,16, Hälsorisk 1: H315-H319-H335 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177,163 g/mol
3-aminoftalhydrazid används för detektion av koppar, järn, peroxider och cyanider. Den uppvisar kemiluminescens och används för att mäta opsonisk och fagocytisk funktion. Den fungerar som en biologisk sensor och är involverad i detekteringen av polymorfonukleära leukocyter hos en patient med myeloperoxidasbrist. Vidare används det som ett rättsmedicinskt test för blod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-aminoftalhydrazid används för att detektera koppar, järn, peroxider och cyanider. Den uppvisar kemiluminescens och används för att mäta opsonisk och fagocytisk funktion. Den fungerar som en biologisk sensor och är involverad i detekteringen av polymorfonukleära leukocyter hos en patient med myeloperoxidasbrist. Vidare används det som ett rättsmedicinskt test för blod.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 521-31-3
Molekylformel C8H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 177.163
MDL-nummer MFCD00006890
InChI-nyckel HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC-namn 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Aminophthalhydrazide
Smältpunkt 325 °C till 330 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 383929
Merck Index 14,5600
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 177.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminophthalhydrazide
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-amino-2,3-dihydro-1,4-Phthalazinedione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.