Läs mer
3-aminoftalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11432028
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432028 100 g 100g
11412028 5 g 5g
11422028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14597.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alfa Aesar 3-aminoftalhydrazid, 98 %, kvantitet: 25 g, smältpunkt: 325 grader C till 330 grader C, Molekylvikt: 177.163, Renhetsprocent: 98 %, Beilstein: 383929, CAS: 521-31-3, EINECS-nummer: 208-309-4, formelvikt: 177,16, hälsorisk 1: H315-H319-H335
3-aminoftalhydrazid används för detektion av koppar, järn, peroxider och cyanider. Den uppvisar kemiluminescens och används för att mäta opsonisk och fagocytisk funktion. Den fungerar som en biologisk sensor och är involverad i detekteringen av polymorfonukleära leukocyter hos en patient med myeloperoxidasbrist. Vidare används det som ett rättsmedicinskt test för blod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-aminoftalhydrazid används för att detektera koppar, järn, peroxider och cyanider. Den uppvisar kemiluminescens och används för att mäta opsonisk och fagocytisk funktion. Den fungerar som en biologisk sensor och är involverad i detekteringen av polymorfonukleära leukocyter hos en patient med myeloperoxidasbrist. Vidare används det som ett rättsmedicinskt test för blod.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 521-31-3
Molekylformel C8H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 177.163
MDL-nummer MFCD00006890
InChI-nyckel HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC-namn 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminophthalhydrazide
Smältpunkt 325°C to 330°C
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 383929
Merck Index 14,5600
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 177.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.